1-Naphthoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Naphthalin-1-carbonsäure, α-Naphthalincarbonsäure, 1-Naphthalincarbonsäure, α-Naphthoesäure
OR925255-500G
APOSOR925255-500GEA 121 EUR
APOSOR925255-500G
1-Naphthoesäure 98%
1-Naphthoesäure
Formel: C₁₁H₈O₂
Molecular Weight: 172,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004007
CAS-Nummer: 86-55-5