2-Methylbenzoxazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Methyl-1,3-benzoxazol
OR925296-500G
APOSOR925296-500GEA
375
EUR
APOSOR925296-500G
2-Methylbenzoxazol 95%
2-Methylbenzoxazole
Formel:
C₈H₇NO Molecular Weight: 133,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005771 CAS-Nummer: 95-21-6 |