1-(Methoxymethoxy)naphthalin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925344-10G OR925344-1G OR925344-5G
APOSOR925344-10GEA 705 EUR
APOSOR925344-10G APOSOR925344-1G APOSOR925344-5G
1-(Methoxymethoxy)naphthalin 95%
1-(Methoxymethoxy)naphthalene
Formel: C₁₂H₁₂O₂
Molecular Weight: 188,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797119
CAS-Nummer: 7382-37-8