4-Phenylbutyryl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925349-1G OR925349-5G
APOSOR925349-1GEA 74.1 EUR
APOSOR925349-1G APOSOR925349-5G
4-Phenylbutyryl chloride 95%
4-Phenylbutyryl chloride
Formel: C₁₀H₁₁ClO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00798080
CAS-Nummer: 18496-54-3