(3-Methoxybenzyl)methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Methoxy-N-methylbenzylamine, 1-(3-Methoxyphenyl)-N-methylmethanamine
OR925353-5G
APOSOR925353-5GEA
71.2
EUR
APOSOR925353-5G
(3-Methoxybenzyl)methylamine 95%
(3-Methoxybenzyl)methylamine
Formel:
C₉H₁₃NO Molecular Weight: 151,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04618244 CAS-Nummer: 41789-95-1 |