5-Methylnicotinamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925361-1G
OR925361-5G
APOSOR925361-1GEA
183
EUR
APOSOR925361-1G
APOSOR925361-5G
5-Methylnicotinamid 95%
5-Methylnicotinamid
Formel:
C₇H₈N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664041 CAS-Nummer: 70-57-5 |