cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalsäureanhydrid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
OR925364-100G OR925364-1KG OR925364-500G
APOSOR925364-100GEA 125 EUR
APOSOR925364-100G APOSOR925364-1KG APOSOR925364-500G
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalsäureanhydrid 95%
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005916
CAS-Nummer: 935-79-5