1-sec-Butyl-4-nitrobenzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(sec-Butyl)-4-nitrobenzene
OR925365-25G OR925365-5G
APOSOR925365-25GEA 214 EUR
APOSOR925365-25G APOSOR925365-5G
1-sec-Butyl-4-nitrobenzol 95%
1-sec-Butyl-4-nitrobenzol
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molecular Weight: 179,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130025
CAS-Nummer: 4237-40-5