4,4'-Bipiperidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925367-1G OR925367-5G
APOSOR925367-1GEA 179 EUR
APOSOR925367-1G APOSOR925367-5G
4,4'-Bipiperidin 98%
4,4'-Bipiperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01104315
CAS-Nummer: 15336-72-8