Isopentylnitrat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Isoamylnitrat
OR925387-25G
OR925387-5G
APOSOR925387-25GEA
299
EUR
APOSOR925387-25G
APOSOR925387-5G
Isopentylnitrat 95%
Isopentylnitrat
Formel:
C₅H₁₁NO₃ Molecular Weight: 133,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007042 CAS-Nummer: 543-87-3 |