N-Methyl-1-phenylpropylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (1-Methylaminopropyl)benzene
OR925403-10G OR925403-1G OR925403-5G
APOSOR925403-10GEA 964 EUR
APOSOR925403-10G APOSOR925403-1G APOSOR925403-5G
N-Methyl-1-phenylpropylamine 95%
N-Methyl-1-phenylpropylamine
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149.24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038424
CAS-Nummer: 7713-71-5