Fmoc-3,4-dehydroPro-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, Fmoc-3,4-dehydro-Pro-OH
OR925492-1G OR925492-250MG OR925492-500MG
APOSOR925492-1GEA 538 EUR
APOSOR925492-1G APOSOR925492-250MG APOSOR925492-500MG
Fmoc-3,4-dehydroPro-OH 97%
Fmoc-3,4-dehydroPro-OH
Formel: C₂₀H₁₇NO₄
Molecular Weight: 335.359 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151940
CAS-Nummer: 135837-63-7