Trichloracetylisocyanat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925510-25G OR925510-5G
APOSOR925510-25GEA 429 EUR
APOSOR925510-25G APOSOR925510-5G
Trichloracetylisocyanat 95%
Trichloracetylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₃Cl₃NO₂
Molecular Weight: 188,4 g/mol
Siedepunkt: 80…85 °C
Dichte: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002033
CAS-Nummer: 3019-71-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III