Methyl(5-phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-ylmethyl)amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl-(5-phenyl-[1,3,4]oxadiazol-2-ylmethyl)-amine
OR925519-1G OR925519-250MG OR925519-5G
APOSOR925519-1GEA 219 EUR
APOSOR925519-1G APOSOR925519-250MG APOSOR925519-5G
Methyl(5-phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-ylmethyl)amine hydrochloride 95%
Methyl(5-phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-ylmethyl)amine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₂ClN₃O
Molecular Weight: 225,68 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06738853
CAS-Nummer: 880361-90-0