Chlorcarbonyl-sulfenylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlorothioformyl Chloride, Chloroformylsulphenyl Chloride
OR925562-10G OR925562-25G
APOSOR925562-10GEA 72.5 EUR
APOSOR925562-10G APOSOR925562-25G
Chlorcarbonyl-sulfenylchlorid 95%
Chlorocarbonylsulphenyl chloride
Formel: CCl₂OS
Molecular Weight: 130,97 g/mol
Siedepunkt: 98 °C
Dichte: 1,552 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000703
CAS-Nummer: 2757-23-5
UN: 3265
ADR: 8,II