5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Cyclopropylisoxazole-3-carboxylic acid
OR925637-1G OR925637-5G
APOSOR925637-1GEA 60.9 EUR
APOSOR925637-1G APOSOR925637-5G
5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05668325
CAS-Nummer: 110256-15-0