2-Amino-7,7-dimethyl-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925640-1G OR925640-5G
APOSOR925640-1GEA 226 EUR
APOSOR925640-1G APOSOR925640-5G
2-Amino-7,7-dimethyl-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one 95%
2-Amino-7,7-dimethyl-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one
Formel: C₁₀H₁₃N₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00520824
CAS-Nummer: 21599-37-1