tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Boc-2-azetidinone
OR925839-1G
OR925839-250MG
APOSOR925839-1GEA
502
EUR
APOSOR925839-1G
APOSOR925839-250MG
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate
Formel:
C₈H₁₃NO₃ Molecular Weight: 171,2 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08751345 CAS-Nummer: 1140510-99-1 |