6-Chloro-N,N,2-trimethylpyrimidin-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(N,N-Dimethylamino)-6-chloro-2-methylpyrimidine
OR925862-1G
OR925862-5G
APOSOR925862-1GEA
58
EUR
APOSOR925862-1G
APOSOR925862-5G
6-Chloro-N,N,2-trimethylpyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-N,N,2-trimethylpyrimidin-4-amine
Formel:
C₇H₁₀ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07782030 CAS-Nummer: 58514-89-9 |