3-Cyan-6-methylchromon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Methylchromone-3-carbonitrile, 6-Methyl-4-oxo-4H-chromene-3-carbonitrile
OR925911-5G
APOSOR925911-5GEA 89.9 EUR
APOSOR925911-5G
3-Cyan-6-methylchromon 95%
3-Cyan-6-methylchromon
Formel: C₁₁H₇NO₂
Molecular Weight: 185,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191962
CAS-Nummer: 50743-18-5