2-Methylthiazole-5-methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2-Methylthiazol-5-yl)methanol
OR925922-1G OR925922-250MG OR925922-5G
APOSOR925922-1GEA 179 EUR
APOSOR925922-1G APOSOR925922-250MG APOSOR925922-5G
2-Methylthiazole-5-methanol 95%
2-Methylthiazole-5-methanol
Formel: C₅H₇NOS
Molecular Weight: 129,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12912988
CAS-Nummer: 56012-38-5