4-Chloro-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-chloro-5H,6H,7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one, 4-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6(7H)-one
OR925978-1G OR925978-5G
APOSOR925978-1GEA 43.5 EUR
APOSOR925978-1G APOSOR925978-5G
4-Chloro-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one 96%
4-Chloro-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one
Formel: C₆H₄ClN₃O
Molecular Weight: 169,57 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832903
CAS-Nummer: 346599-63-1