6-Ethoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Ethoxy-2,3-dihydro-1H-indene-5-carbaldehyde
OR925983-1G
OR925983-5G
APOSOR925983-1GEA
256
EUR
APOSOR925983-1G
APOSOR925983-5G
6-Ethoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
6-Ethoxy-5-indanecarbaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₄O₂ Molecular Weight: 190.24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06247351 CAS-Nummer: 876717-50-9 |