(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphoniumbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: [3-(Benzyloxy)propyl]triphenylphosphonium Bromide
OR926016-1G OR926016-5G
APOSOR926016-1GEA 72.5 EUR
APOSOR926016-1G APOSOR926016-5G
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphoniumbromid 97%
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: C₂₈H₂₈BrOP
Molecular Weight: 491.41 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191781
CAS-Nummer: 54314-85-1