3,5-Dibromo-2-chloropyrazine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926025-5G
APOSOR926025-5GEA
94.4
EUR
APOSOR926025-5G
3,5-Dibromo-2-chloropyrazine ≥98%
3,5-Dibromo-2-chloropyrazine
Formel:
C4HBr2ClN2 Molecular Weight: 272,3300 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13193367 CAS-Nummer: 1082843-70-6 |