trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat
Lieferant: Apollo Scientific
OR926084-25G OR926084-100G
APOSOR926084-25GEA 23.2 EUR
APOSOR926084-25G APOSOR926084-100G
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat
Formel: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Schmelzpunkt: 213…216 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149243
CAS-Nummer: 125572-95-4