4,4-Dimethyl-3-oxopentanal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926089-1G OR926089-25G OR926089-5G
APOSOR926089-1GEA 102 EUR
APOSOR926089-1G APOSOR926089-25G APOSOR926089-5G
4,4-Dimethyl-3-oxopentanal 95%
4,4-Dimethyl-3-oxopentanal
Formel: C₇H₁₂O₂
Molecular Weight: 128.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042806
CAS-Nummer: 23459-13-4