Ethyl-4-bromobenzoyl formate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-(4-bromophenyl)-2-oxoacetate
OR926113-5G
APOSOR926113-5GEA 59.6 EUR
APOSOR926113-5G
Ethyl-4-bromobenzoyl formate 95%
Ethyl-4-bromobenzoyl formate
Formel: C₁₀H₉BrO₃
Molecular Weight: 257,09 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C/0,1mmHg
Dichte: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659764
CAS-Nummer: 20201-26-7