2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926134-1G OR926134-5G
APOSOR926134-1GEA 59.6 EUR
APOSOR926134-1G APOSOR926134-5G
2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
Molecular Weight: 177.0300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09910263
CAS-Nummer: 1780-32-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable