Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate
OR926136-10G OR926136-1G OR926136-5G
APOSOR926136-10GEA 806 EUR
APOSOR926136-10G APOSOR926136-1G APOSOR926136-5G
Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 180.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234561
CAS-Nummer: 2226-86-0