4-Butylmorpholin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926210-25G OR926210-5G
APOSOR926210-25GEA 451 EUR
APOSOR926210-25G APOSOR926210-5G
4-Butylmorpholin 95%
4-Butylmorpholin
Formel: C₈H₁₇NO
Molecular Weight: 143,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023401
CAS-Nummer: 1005-67-0