Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926281-1G OR926281-5G
APOSOR926281-1GEA 226 EUR
APOSOR926281-1G APOSOR926281-5G
Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₃
Molecular Weight: 155.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075736
CAS-Nummer: 20328-15-8