3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926294-5G
APOSOR926294-5GEA 149 EUR
APOSOR926294-5G
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 95%
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005221
CAS-Nummer: 2386-25-6