4-Methoxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methoxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one, 4-Methoxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
OR926305-25G
APOSOR926305-25GEA
71.2
EUR
APOSOR926305-25G
4-Methoxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanon 95%
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone
Formel:
C₇H₁₀O₃ Molecular Weight: 142,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00209504 CAS-Nummer: 4077-47-8 |