Methyl 4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
OR926394-1G OR926394-5G
APOSOR926394-1GEA 104 EUR
APOSOR926394-1G APOSOR926394-5G
Methyl 4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 98%
Methyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Formel: C₈H₁₄O₃
Molecular Weight: 158.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12912101
CAS-Nummer: 443912-70-7