3-(Methylthio)benzoesäure 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Methylmercapto)benzoesäure
OR9264-1G OR9264-25G OR9264-5G
APOSOR9264-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9264-1G APOSOR9264-25G APOSOR9264-5G
3-(Methylthio)benzoesäure 98+%
3-(Methylthio)benzoesäure
Formel: C₈H₈O₂S
Molecular Weight: 168.22 g/mol
Schmelzpunkt: 126…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156993
CAS-Nummer: 825-99-0