1-Ethyl-1H-indole-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926423-1G OR926423-250MG
APOSOR926423-1GEA 377 EUR
APOSOR926423-1G APOSOR926423-250MG
1-Ethyl-1H-indole-4-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₁NO
Molecular Weight: 173.22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09455239
CAS-Nummer: 894852-86-9