4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9265-100G
OR9265-25G
OR9265-5G
APOSOR9265-100GEA
241
EUR
APOSOR9265-100G
APOSOR9265-25G
APOSOR9265-5G
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd 98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₅NO₄ Molecular Weight: 167,12 g/mol Schmelzpunkt: 140…144 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007117 CAS-Nummer: 3011-34-5 EINECS: 221-141-6 |