1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Pyrrolidinobutyronitrile, 1-Pyrrolidinebutanenitrile, 1-Pyrrolidinebutyronitrile
OR926503-100G OR926503-25G
APOSOR926503-100GEA 319 EUR
APOSOR926503-100G APOSOR926503-25G
1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine 95%
1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine
Formel: C₈H₁₄N₂
Molecular Weight: 138,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003183
CAS-Nummer: 35543-25-0