4-Amino-2-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926533-1G OR926533-5G
APOSOR926533-1GEA 88.6 EUR
APOSOR926533-1G APOSOR926533-5G
4-Amino-2-methoxybenzonitril 98%
4-Amino-2-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₈N₂O
Molecular Weight: 148,1619 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027303
CAS-Nummer: 7251-09-4