2-Cyan-3-methylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Cyano-3-methylaniline
OR926664-1G
APOSOR926664-1GEA 52.2 EUR
APOSOR926664-1G
2-Cyan-3-methylanilin 98%
2-Cyan-3-methylanilin
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00058686
CAS-Nummer: 56043-01-7