N,N,3,5-Tetramethylanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N,N-Dimethyl-3,5-xylidin, 3,5,N,N-Tetramethylanilin
OR926672-100G OR926672-25G OR926672-5G
APOSOR926672-100GEA 403 EUR
APOSOR926672-100G APOSOR926672-25G APOSOR926672-5G
N,N,3,5-Tetramethylanilin 95%
N,N,3,5-Tetramethylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008307
CAS-Nummer: 4913-13-7