5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926791-100MG OR926791-1G OR926791-250MG
APOSOR926791-100MGEA 116 EUR
APOSOR926791-100MG APOSOR926791-1G APOSOR926791-250MG
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08448208
CAS-Nummer: 17288-36-7