Methyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926793-1G
OR926793-5G
APOSOR926793-1GEA
125
EUR
APOSOR926793-1G
APOSOR926793-5G
Methyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Methyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel:
C₆H₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07357354 CAS-Nummer: 23170-45-8 |