5-Chloroisoindoline-1,3-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chlorophthalimide
OR926828-5G
APOSOR926828-5GEA
143
EUR
APOSOR926828-5G
5-Chloroisoindoline-1,3-dione 95%
5-Chloroisoindoline-1,3-dione
Formel:
C8H4ClNO2 Molecular Weight: 181,5759 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08703319 CAS-Nummer: 7147-90-2 |