6-Chloro-quinolin-4-ylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926895-1G
OR926895-5G
APOSOR926895-1GEA
328
EUR
APOSOR926895-1G
APOSOR926895-5G
6-Chloro-quinolin-4-ylamine 95%
6-Chloro-quinolin-4-ylamine
Formel:
C₉H₇ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658304 CAS-Nummer: 20028-60-8 |