4-Methyloxindole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926913-1G OR926913-5G
APOSOR926913-1GEA 68.3 EUR
APOSOR926913-1G APOSOR926913-5G
4-Methyloxindole 98%
4-Methyloxindole
Formel: C₉H₉NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09835631
CAS-Nummer: 13220-46-7