4'-Chlor-2'-nitroacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)ethanone
OR926954-5G
APOSOR926954-5GEA 260 EUR
APOSOR926954-5G
4'-Chlor-2'-nitroacetophenon 98%
4'-Chlor-2'-nitroacetophenon
Formel: C₈H₆ClNO₃
Molecular Weight: 199,5900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09031331
CAS-Nummer: 23082-51-1