C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Aminomethyl)-3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole hydrochloride
OR9270-1G OR9270-250MG
APOSOR9270-1GEA 460 EUR
APOSOR9270-1G APOSOR9270-250MG
C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 95%
C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Formel: C₁₂H₁₅N₃
Molecular Weight: 201.27 g/mol
Schmelzpunkt: 192…192.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02055795
CAS-Nummer: 879896-52-3