Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR927013-1G
APOSOR927013-1GEA 132 EUR
APOSOR927013-1G
Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate 98+%
Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate
Formel: C₉H₈ClN₃O₂
Molecular Weight: 225,632 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11975600
CAS-Nummer: 1150566-27-0